Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene opaco multiuso per M710 e BMP71
L’economico rotolo in polipropilene (B-529) è l’ideale per le esigenze quotidiane di etichettatura.
Marca: Brady™ 173291
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L'economico rotolo in polipropilene (B-529) è l'ideale per le esigenze quotidiane di etichettatura. Ideali per l'uso in interni su superfici lisce e piane. Etichetta economica. Temperatura di utilizzo da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F).
- Ideali per l'uso in interni su superfici lisce e piane
- Etichetta economica
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)
- Prodotto non consigliato per esterni
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Facility Identification, General Identification, Safety Identification | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +100°C | |
| 0.089 mm | |
| 50 ft. | |
| 1in. | |
| M7C-1000-529 |
| ASTM D 523 | |
| None | |
| Gloss | |
| Polypropylene | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +212°F | |
| 0.0035 in. | |
| 50 ft. x 1 in. | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |