Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene opaco multiuso per M710 e BMP71
L’economico rotolo in polipropilene (B-529) è l’ideale per le esigenze quotidiane di etichettatura.
44.14€ - 55.67€
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certificazione/Conformità | ASTM D 523 |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Produktcode | Marke | Dimensioni (L x P) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Dimensioni (L x P) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17868924
|
Brady™
173291 |
50 ft. x 1 in. |
47.60€ 44.14€ / pezzi 1 Risparmia 3.46€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
17818974
|
Brady™
173260 |
50 ft. x 2 in. |
60.05€ 55.67€ / pezzi 1 Risparmia 4.38€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
Beschreibung
- L'economico rotolo in polipropilene (B-529) è l'ideale per le esigenze quotidiane di etichettatura. Ideali per l'uso in interni su superfici lisce e piane. Etichetta economica. Temperatura di utilizzo da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F).
- Ideali per l'uso in interni su superfici lisce e piane
- Etichetta economica
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)
- Prodotto non consigliato per esterni
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Spezifikation
| Not Autoclavable | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +212°F | |
| 0.0035 in. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 523 | |
| White | |
| Thermal Transfer | |
| Facility Identification, General Identification, Safety Identification | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +100°C | |
| 0.089 mm | |
| 15.24 m |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.