Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso
Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l’identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l’identificazione generale.
Marca: Brady™ 174312
Descrizione
- Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l'identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l'identificazione generale.
- Studiato per l'uso in condizioni ambientali con esposizione limitata a solventi
- La pellicola in vinile per interni/esterni ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione
- Temperatura di utilizzo da -70 a 40°C (da -94 a 104°F)
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Orange | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +80°C | |
| 0.107 mm | |
| 50 ft. | |
| 1in. | |
| M6C-1000-439-OR |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| None | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +176°F | |
| 0.0042 in. | |
| 50 ft. x 1 in. | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.