Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso
Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l’identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l’identificazione generale.
46.45€ - 112.82€
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Rivestimento | None |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
17801539
|
Brady™
174147 |
White | 50 ft. x 0.375 in. |
46.45€
1 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17808434
|
Brady™
174363 |
White | 50 ft. x 0.5 in. |
68.35€ 63.44€ / pezzi 1 Risparmia 4.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17818364
|
Brady™
174308 |
White | 50 ft. x 1 in. |
93.65€ 86.94€ / pezzi 1 Risparmia 6.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
|
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17888834
|
Brady™
174318 |
White | 50 ft. x 1.9 in. |
123.00€ 112.82€ / pezzi 1 Risparmia 10.18€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17878204
|
Brady™
174364 |
Black | 50 ft. x 0.5 in. |
68.35€ 63.44€ / pezzi 1 Risparmia 4.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17838744
|
Brady™
174309 |
Black | 50 ft. x 1 in. |
93.65€ 86.94€ / pezzi 1 Risparmia 6.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17879164
|
Brady™
174319 |
Black | 50 ft. x 1.9 in. |
134.00€ 112.82€ / pezzi 1 Risparmia 21.18€ 15% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17868964
|
Brady™
174368 |
Red | 50 ft. x 0.5 in. |
68.35€ 63.44€ / pezzi 1 Risparmia 4.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17848754
|
Brady™
174313 |
Red | 50 ft. x 1 in. |
93.65€ 86.94€ / pezzi 1 Risparmia 6.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17848824
|
Brady™
174323 |
Red | 50 ft. x 1.9 in. |
134.00€ 112.82€ / pezzi 1 Risparmia 21.18€ 15% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17898424
|
Brady™
174367 |
Orange | 50 ft. x 0.5 in. |
68.35€ 63.44€ / pezzi 1 Risparmia 4.91€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17838954
|
Brady™
174312 |
Orange | 50 ft. x 1 in. |
93.65€ 86.94€ / pezzi 1 Risparmia 6.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17818864
|
Brady™
174322 |
Orange | 50 ft. x 1.9 in. |
123.00€ 112.82€ / pezzi 1 Risparmia 10.18€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17881669
|
Brady™
174148 |
Yellow | 50 ft. x 0.375 in. |
46.45€
1 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17848294
|
Brady™
174369 |
Yellow | 50 ft. x 0.5 in. |
68.35€ 63.44€ / pezzi 1 Risparmia 4.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17819204
|
Brady™
174314 |
Yellow | 50 ft. x 1 in. |
93.65€ 86.94€ / pezzi 1 Risparmia 6.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17888764
|
Brady™
174324 |
Yellow | 50 ft. x 1.9 in. |
123.00€ 112.82€ / pezzi 1 Risparmia 10.18€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17818214
|
Brady™
174366 |
Green | 50 ft. x 0.5 in. |
68.35€ 63.44€ / pezzi 1 Risparmia 4.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17829054
|
Brady™
174311 |
Green | 50 ft. x 1 in. |
93.65€ 86.94€ / pezzi 1 Risparmia 6.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17819214
|
Brady™
174321 |
Green | 50 ft. x 1.9 in. |
123.00€ 112.82€ / pezzi 1 Risparmia 10.18€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17808294
|
Brady™
174365 |
Blue | 50 ft. x 0.5 in. |
68.35€ 63.44€ / pezzi 1 Risparmia 4.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17848954
|
Brady™
174310 |
Blue | 50 ft. x 1 in. |
93.65€ 86.94€ / pezzi 1 Risparmia 6.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17878834
|
Brady™
174320 |
Blue | 50 ft. x 1.9 in. |
123.00€ 112.82€ / pezzi 1 Risparmia 10.18€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
Descrizione
- Studiato per l'uso in condizioni ambientali con esposizione limitata a solventi
- La pellicola in vinile per interni/esterni ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione
- Temperatura di utilizzo da -70 a 40°C (da -94 a 104°F)
Specifica
| Not Autoclavable | |
| None | |
| Thermal Transfer | |
| Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +80°C | |
| 0.107 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +176°F | |
| 0.0042 in. | |
| 50 ft. |