Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso
Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l’identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l’identificazione generale.
Marca: Brady™ 174310
65.97 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28008" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l'identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l'identificazione generale.
- Studiato per l'uso in condizioni ambientali con esposizione limitata a solventi
- La pellicola in vinile per interni/esterni ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione
- Temperatura di utilizzo da -70 a 40°C (da -94 a 104°F)
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Blue | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +80°C | |
| 0.107 mm | |
| 50 ft. | |
| 1in. | |
| M6C-1000-439-BL |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| None | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +176°F | |
| 0.0042 in. | |
| 50 ft. x 1 in. | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |