Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso
Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l’identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l’identificazione generale.
Marca:  Brady™ 174148
Codice prodotto. 17881669
  • 46.45€ / 1 rotoli
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Studiato per l'uso in condizioni ambientali con esposizione limitata a solventi
  • La pellicola in vinile per interni/esterni ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 40°C (da -94 a 104°F)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Yellow
Continuous
Single-side Printable
Etichette
Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-70°C to +80°C
0.107 mm
50 ft.
0.375 in.
M6C-375-439-YL
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
None
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
50 ft.
-94°F to +176°F
0.0042 in.
50 ft. x 0.375 in.
15.24 m
9.53 mm