Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso
Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l’identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l’identificazione generale.
Marca:  Brady™ 174324
107.17 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28008" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17888764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    112.82€ / pezzi 1
    Risparmia 10.18€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il vinile permanente (B-439) è un materiale per stampa a trasferimento termico, ideale per applicazioni che richiedono vari colori come l'identificazione di prodotti finiti, le targhe di identificazione e l'identificazione generale.
  • Studiato per l'uso in condizioni ambientali con esposizione limitata a solventi
  • La pellicola in vinile per interni/esterni ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 40°C (da -94 a 104°F)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Yellow
Continuous
Single-side Printable
Etichette
Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-70°C to +80°C
0.107 mm
50 ft.
1.9 in.
M6C-1900-439-YL
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
None
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
50 ft.
-94°F to +176°F
0.0042 in.
50 ft. x 1.9 in.
15.24 m
48.26 mm
Certificati
Promozioni
Promozioni
Promo
Scade: 2026-10-31
Safety Starts Here: Save Up to 60%
codice promo: 28008
Make safety a priority while making your budget go further. For a limited time, save up to 60% across a wide selection of safety essentials for your laboratory and workplace.
Applicazione e aggiunta della promozione...
Promo
Scade: 2026-10-31
Support a Safer, More Efficient Laboratory
codice promo: 28026
Save up to 66% on trusted facility safety and maintenance solutions.
Applicazione e aggiunta della promozione...