Learn More
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi Horizontal Gel System
Codice prodotto. p-7083382 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione campione:
50
100
Dimensioni gel:
W x L: 10 x 10 cm
W x L: 10 x 7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12307287
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for routine horizontal gel electrophoresis.
  • Suitable for rapid electrophoresis
  • Low buffer volumes
  • Runs about 50 to 100 samples
Specifica
Tipo Horizontal Gel Electrophoresis System
Dimensioni gel W x L: 10 x 7 cm
Include multiSUB™ Midi electrophoresis unit, 10 x 7cm UV Tray, 2 x 16 sample combs, loading guides and dams
Dimensione campione 50
Volume (sistema imperiale) tampone 0.07 gal.
Volume (sistema metrico) tampone 300 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.66 in.
Larghezza (sistema metrico) 22 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Altezza (sistema metrico) 9 cm