Learn More
Benchmark Scientific MultiTherm™ Shaker with Heating and Cooling
Click to view available options
Intervallo di velocità:
200 to 1500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature control from 0° to 100°C
- Exchangeable blocks (sold separately) for tubes from 0.20 - 50 mL
- Precision contoured wells for uniform thermal transfer
- Sequence link function for linking or repeating programs
- Temperature and shaking functions are independent of each other
Specifica
Specifica
| Orbita | 3 mm |
| Intervallo di velocità | 200 to 1500 rpm |
| Tensione | 240 V |
| Temperature Range (Metric) | -20°C to +100°C |
| Wattage | 500 W |
| Amperaggio | 1.5 A |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | −68°F to +212°F |
| Frequenza | 50 Hz |
| Materiale | ABS |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.25 in. |
| Vedi altri risultati |