Learn More
MP Biomedicals™ Murashige and Skoog Media
Codice prodotto. 11424865 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Product Type:
Murashige and Skoog Basal Medium
Murashige and Skoog Medium
Content And Storage:
0°C to 5°C
4°C
Dimensione della confezione:
10L
50L
Codice prodotto. 11424865
Marca: MP Biomedicals™ 092610020
All Murashige and Skoog plant cell culture Media are manufactured from high quality chemicals and reagents.
  • Each formulation is prepared according to the original specification, except where noted
  • Finished lots of media are plant cell tested
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Powder
Product Type Murashige and Skoog Medium
Senza additivi No Sucrose, No Agar, No IAA, No Kinetin
Quantità 10 x 1 L
Formato Solution
pH 4.80 to 5.65
Content And Storage 4°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Murashige and Skoog Medium, without Sucrose, Agar, IAA, and Kinetin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .