Learn More
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4Z7X1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
229.00€
Specifica
| Antigene | Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 |
|---|---|
| Clone | 4Z7X1 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18386572
|
Novus Biologicals
NBP3-16242-20UL |
20 μg |
229.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Monoclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 5213 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| 4Z7X1 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 (P08237). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |