Learn More
Honeywell™ Mutex E Light Protective Clothing
Codice prodotto. 15693346
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15693346 X-Large Pezzo
15683346 Small Pezzo
15673346 Medium Pezzo
15663346 Large Pezzo
15603356 2X-Large Pezzo
15613356 3X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15693346 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 4500101XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.05€
    6.66€ / pezzi 1
    Risparmia 4.39€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 16-04-2027
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Breathable, single-use protective clothing designed to protect against particle contamination and chemical splashes.
  • Antistatic
  • Silicone and latex free
  • Excellent ergonomics and fitting
    • 3-piece hood
    • Special crotch design
    • Outside flap and dual slider sipper
    • Breathability
    • 3-layer polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical-resistant Coveralls
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale 3-layer Polypropylene
Colore White
Classe di protezione Protection type: 5, 6
Certifications/Compliance (Europe) Ec Category PPE: 3, EC Certificate: 78815277, EC Attestation: 78815277
Spessore 56 gsm