missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals Myco-Visible Mycoplasma ​PCR Detection

Codice prodotto. 31759329 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di test:
100 Tests
20 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
20 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di test unitSize
31759329 100 Tests 100 tests
31759330 20 Tests 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31759329 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 093051402
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Standardized and rapid detection, completes assay workflow in under 3 hours for efficient mycoplasma screening

  • The Myco-Visible Mycoplasma PCR Detection Kit provides a highly sensitive and specific method for detecting mycoplasma contamination in cell cultures.
  • Capable of identifying a wide range of mycoplasma species such as
    • Mycoplasma orale
    • Mycoplasma hyorhinis.
  • The kit delivers results in as little as 3 hours. With a detection limit of 10 CFU/mL, it ensures reliable identification of contamination at the genetic level.
  • The kit includes:
    • an internal control to differentiate valid results from PCR inhibition
    • a positive control for verification.
  • Compliant with EP 2.6.7, and JP 17, this PCR-based solution offers faster and more efficient
  • Alternative to traditional culture methods for mycoplasma testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

PCR Method Standard PCR
Reaction Speed 120 min.
N. di test 100 Tests
Product Type Mycoplasma Detection
Da utilizzare con (applicazione) Mycoplasma Detection
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.