missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Antibody (15D10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-54632-0.025mg
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Monoclonal antibody specifically detects Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Competitive ELISA
Specifica
| Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10- 1:500, Competitive ELISA | |
| Mycobacterium paratuberculosis | |
| Ethanol-extracted surface antigens of gamma-irradiated MAP strain B4 cells | |
| 0.025 mg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| Bacteria | |
| IgM |
| ELISA, Immunoprecipitation, Competition Assay | |
| 15D10 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Thiophilic Chromatography | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto