Learn More
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432169
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16432169
Marca: Medchem Express HYB0421S
MedChemExpress Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Mycophenolic acid-d3
CAS 1185242-90-3
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Solid
Formula molecolare C17H17D3O6
Colore White
Sinonimo Mycophenolate-d3
SMILES O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O
Molecular Weight (g/mol) 323.36
Quantità 1 mg
Peso formulazione 323.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.