Learn More
Mycro 3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16499666
Marca: Medchem Express HY100669
MedChemExpress Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.
Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico Mycro 3
Forma fisica Solid
CAS 944547-46-0
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H17ClF2N6O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.80 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=NN3C(C(F)(Cl)F)=CC(C4=CC=CO4)=NC3=C2)=O)N(C5=CC=CC=C5)N=C1)OCC
Molecular Weight (g/mol) 526.88
Peso formulazione 526.88
Percent Purity 99.21%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.