Learn More
Benchmark Scientific myFuge™ 5 Mini Centrifuge
Codice prodotto. 15386737
Click to view available options
Capacità:
4 x 5 mL and 4 x 1.5/2 mL Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15386737
Marca: Benchmark Scientific C1005E
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supplied with a combination rotor for 4 x 5 mL and 4 x 1.5/2.0 mL microtubes. Ideal for quick spindowns, the unit is also supplied with adapters for 5 mL blood tubes.
  • Quick spindowns in 5 mL microcentrifuge tubes
  • Supplied with adapters for 5 mL blood tubes
  • Starts and stops with opening/closing of the lid
  • Combination rotor for 4 x 5 mL tubes and 4 x 1.5/2 mL tubes
  • Can be adjusted for end over end or horizontal mixing
  • Optional adapters for cryovials
Specifica
Capacità 4 x 5 mL and 4 x 1.5/2 mL Microtubes
Velocità max 5,500 rpm
RCF max 2,000 x g
Specifiche di sicurezza Rotor quickly decelerates to a stop when the lid is opened
Refrigerato No
Frequenza 50 Hz
Tensione 240 V
Rotore Combination