Learn More
Novus Biologicals™ MYO5C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction |
| Bersaglio | MYO5C |
| Sinonimo | MGC74969, myosin 5C, myosin VC, myosin-Vc |
| Simbolo del gene | MYO5C |