missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (CL14617) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26874AF647
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Specifica
| Myosin heavy chain 11 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35749, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Hypoxia, Stem Cell Markers | |
| 4629 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| CL14617 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto