Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipettes with Printed Text
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17773158 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
1000 μL
5000 μL
10 mL
Modello:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17773158
Marca: Gilson™ FP10004SP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
MyPIPETMANTM Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
  • Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented TrilockTM volume-locking system
  • Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
  • Volume-locked position to secure pipetting
  • Ergonomic, textured design for better grip
  • Lightweight and well-balanced
  • Optional handle printing on demand
  • Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili Diamond Tips, Amplipur Tips
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip 2 to 200 μL
Tipo di impugnatura Ergonomic, Textured
Materiale Polypropylene, PVDF, PBT
Modello P100
Numero di canali 1
Product Line MyPipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) 100 μL
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 4.25 in