Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipettes with Printed Text
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17793168 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
1000 μL
5000 μL
10 mL
Modello:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17793168
Marca: Gilson™ FP10008SP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
MyPIPETMANTM Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
  • Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented TrilockTM volume-locking system
  • Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
  • Volume-locked position to secure pipetting
  • Ergonomic, textured design for better grip
  • Lightweight and well-balanced
  • Optional handle printing on demand
  • Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili Diamond Tips, Amplipur Tips
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip 1000 to 10,000 μL
Tipo di impugnatura Ergonomic, Textured
Materiale Polypropylene, PVDF, PBT
Modello P10
Numero di canali 1
Product Line MyPipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) 10 mL
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 4.25 in