Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ 2C NT + 2AK Dry Chemistry Diaphragm Vacuum Pump
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4389399 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE European
Requisiti elettrici:
230 V
Modello:
732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10542214
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides powerful oil-free vacuum for applications that do not require control, such as vacuum ovens and gel dryers
Compact and whisper-quiet, it builds on the popular MZ 2C NT diaphragm vacuum pump with inlet and outlet catchpots, which help preserve performance with condensable vapors, and recover solvents.
  • Ultimate vacuum: 5 Torr (7 mbar)
  • Free air capacity: 38 lpm (1.4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast)
Cavalli motore 0.24 hp
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Requisiti elettrici 230 V
Materiale PTFE, FFKM, Fluoroplastic (Case)
Modello 732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK
Livello di rumorosità 45 dbA
Tipo di spina CEE European
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Portata 1.2/1.4 CFM
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 309.88 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 320.04 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 243.84 mm
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
N. di teste pompe 2
Resistance Properties Chemical-Resistant
Temperature (English) Min 50°F
Applicazioni Filtration
Oil Type Oil-Free
No. of Stages 2
Maximum Pressure 7 mbar (without gas ballast)/12 mbar (with gas ballast)
Tensione 230 V