Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe del vuoto a diaframma con tecnologia Dry Chemistry VACUUBRAND™ MZ2C NT
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE europeo
Requisiti elettrici:
230 V 50-60 Hz
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Elimina la vaporizzazione, la movimentazione e lo smaltimento dell'olio contaminato associato alle pompe rotative a palette.
- Vuoto assoluto: 5 torr (7 mbar)
- Capacità in aria libera: 38 lpm (1.4 cfm)
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast) |
| Cavalli motore | 0.18 hp |
| Amperaggio | 3.4 A |
| Include | Motore monofase, interruttore di accensione/spegnimento, cavo con spina, manuale d'uso |
| Velocità motore | 150 to 1800 rpm |
| Certificazione/Conformità | ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV |
| Requisiti elettrici | 230 V 50-60 Hz |
| Materiale | Fluoroplastic (Case) |
| Modello | MZ 2C NT |
| Livello di rumorosità | 45 dBA |
| Vedi altri risultati |