Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe del vuoto a diaframma con tecnologia Dry Chemistry VACUUBRAND™ MZ2C NT
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4389398 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE europeo
Requisiti elettrici:
230 V 50-60 Hz
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10735774
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for many laboratory applications, including rotary evaporation, centrifugal concentration, gel drying, vacuum filtration, solid phase extraction and many other tasks
Elimina la vaporizzazione, la movimentazione e lo smaltimento dell'olio contaminato associato alle pompe rotative a palette.
  • Vuoto assoluto: 5 torr (7 mbar)
  • Capacità in aria libera: 38 lpm (1.4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast)
Cavalli motore 0.18 hp
Amperaggio 3.4 A
Include Motore monofase, interruttore di accensione/spegnimento, cavo con spina, manuale d'uso
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Requisiti elettrici 230 V 50-60 Hz
Materiale Fluoroplastic (Case)
Modello MZ 2C NT
Livello di rumorosità 45 dBA
Tipo di spina CEE europeo
Peso (sistema imperiale) 24.47 lb.
Peso (sistema metrico) 11.1 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 38 l/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 7.79 in.
Overall Height (Metric) 19.8 cm
Overall Length (English) 9.5 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 24.3 cm
Overall Width (English) 9.56 pollici
Larghezza complessiva (sistema metrico) 24.2 cm
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP 40 (come definito nello standard internazionale IEC 529)
N. di teste pompe 2
Resistance Properties Chemical-Resistant
Temperature (English) Min 50°F
Applicazioni Laboratory
Oil Type Oil-Free
No. of Stages 2
Maximum Pressure 1.1 bar, alla valvola di uscita
Tensione 230 V