Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistema di vuoto Multitasking con tecnologia Dry Chemistry VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10414574 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE europeo
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
10414574 CEE europeo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10414574 Fornitore BrandTech™ VACUUBRAND™ N. del fornitore 20732800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides powerful oil-free vacuum for two independent applications, such as rotary evaporators, gel dryers or other common lab tasks. VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Dry Chemistry Multitasking Vacuum System builds on the popular MZ2C NT diaphragm vacuum pump.
Compact and whisper-quiet, it builds on the popular MZ 2C NT diaphragm vacuum pump.
  • Ultimate vacuum: 5 Torr (7 mbar)
  • Free air capacity: 38 lpm (1.4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast)
Cavalli motore 0.24 hp
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Requisiti elettrici 230 V
Materiale PTFE, Fluoroplastic (Case)
Modello 732800 Vacuubrand MZ2C NT+AK Synchro+EK
Livello di rumorosità 45 dbA
Tipo di spina CEE europeo
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Portata 1.2/1.4 CFM
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 401.32 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 325.12 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 248.92 mm
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
N. di teste pompe 2
Resistance Properties Chemical-Resistant
Temperature (English) Min 50°F
Applicazioni Rotary Evaporation
Oil Type Oil-Free
No. of Stages 2
Maximum Pressure 16 psi
Tensione 230 V