Learn More
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 10605312
Marca: Fisher Chemical N/1252/44
Richiesta di formato massivo o personalizzato
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1465-25-4
Formula molecolare C12H16Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 259.174
Numero MDL 12556
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Specifica
Punto di fusione 200°C
Colore Beige
Imballaggio Glass Jar
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.17g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.