Learn More
Macherey-Nagel™ Tappi a capsula in alluminio N 11
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Colore:
Argento
Blue
Red
Silver
Setto:
Gomma naturale/butile rosso arancione/TEF senza colore
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural rubber / Butyl red orange/ TEF colorless
PTFE rosso/Silicone bianco/PTFE rosso
Silicone bianco/PTFE rosso
Silicone/PTFE, Pre-slit
Virgin PTFE
Colore (guarnizione):
Red/Orange/Clear
Red/White/Red
White
White/Blue
White/Red
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Ready assembled crimp closures and plain crimp caps N 11
- Septa are assembled, caps are ready-to-use.
- Septa are shown for illustration purposes only, images upside down.
- Packs of 100 closures each
Specifica
Specifica
| Colore (guarnizione) | White |
| Colore | Silver |
| Materiale | Aluminum, PTFE |
| Setto | Virgin PTFE |
| Quantità | 100 Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.25 mm |