Learn More
Macherey-Nagel™ Tappi a capsula in alluminio N 11
Codice prodotto. 10652034 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Colore:
Argento
Blue
Red
Silver
Setto:
Gomma naturale/butile rosso arancione/TEF senza colore
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural rubber / Butyl red orange/ TEF colorless
PTFE rosso/Silicone bianco/PTFE rosso
Silicone bianco/PTFE rosso
Silicone/PTFE, Pre-slit
Virgin PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Colore (guarnizione):
Red/Orange/Clear
Red/White/Red
White
White/Blue
White/Red
Codice prodotto. 10652034
Marca: Macherey-Nagel™ 70231.3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Seal tubes securely with a variety of crimp closers. Macherey-Nagel™ N 11 aluminum crimp caps come in a variety of styles and colors with different setpa.
  • Ready assembled crimp closures and plain crimp caps N 11 
  • Septa are assembled, caps are ready-to-use.
  • Septa are shown for illustration purposes only, images upside down.
  • Packs of 100 closures each
Specifica
Colore Blue
Materiale Aluminum, Butyl Rubber, Rubber, TEF
Setto Natural rubber / Butyl red orange/ TEF colorless
Quantità 100 Pk.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Crimp Cap