Learn More
N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30407436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30407436 25 mg
30399715 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30407436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94778525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 249736-45-6
Formula molecolare C12H22N2O4
Molecular Weight (g/mol) 258.31
Sinonimo N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C[C@@H]1CCNC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(7-15)6-8-4-5-13-10(8)16/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,17)/t8-,9-/m0/s1
Peso formulazione 258.158