Learn More
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10324292
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10324292
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00187DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 86847-64-5
Formula molecolare C11H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.245
Numero MDL MFCD01830170
InChI Key ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
PubChem CID 736837
IUPAC Name N-(3-formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 90%