missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride, TRC

Codice prodotto. 30481228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30481228 250 mg 250mg
30483183 500 mg 500mg
30481791 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30481228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM361310250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2502998-73-2
Formula molecolare C6H13NO2S . HCl
Molecular Weight (g/mol) 199.7
Sinonimo (3-(Methylthio)propyl)glycine Hydrochloride
IUPAC Name 2-(3-methylsulfanylpropylamino)acetic acid;hydrochloride
SMILES Cl.CSCCCNCC(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10-4-2-3-7-5-6(8)9;/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9);1H
Peso formulazione 199.0434
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.