Learn More
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11378435
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11378435
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10444.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1736-70-5
Formula molecolare C8H7F3N2S
Molecular Weight (g/mol) 220.21
Numero MDL MFCD00041171
InChI Key WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
PubChem CID 735844
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto di fusione 103°C to 106°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2695477
Peso formulazione 220.22
Percent Purity 97%