Learn More
N-(4-Carboxyphenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11377856
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11377856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13047.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7366-56-5
Formula molecolare C8H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 196.224
Numero MDL MFCD00041187
InChI Key FOYDMXZTPAEILY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thioureidobenzoic acid, 4-carbamothioylamino benzoic acid, 4-2-thioureido benzoic acid, 4-carboxyphenyl thiourea, 1-4-carboxyphenyl-2-thiourea, 1-4-carboxypheny-2-thiourea, 4-thioureido-benzoic acid, n-4-carboxyphenyl thiourea, 4-aminothioxomethyl amino benzoic acid, 4-aminocarbonothioyl amino benzoic acid
PubChem CID 736216
IUPAC Name 4-(carbamothioylamino)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Carboxyphenyl)thiourea
Punto di fusione ∽255°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 1 g
Beilstein 2805627
Peso formulazione 196.23
Percent Purity 97%