Learn More
N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11343077
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11343077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13455.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-68-5
Formula molecolare C9H11ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 198.65
Numero MDL MFCD00018556
InChI Key BMLIZLVNXIYGCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monuron, 3-4-chlorophenyl-1,1-dimethylurea, chlorfenidim, lirobetarex, monurex, monurox, monuruon, monuuron, telvar, herbicides, monuron
PubChem CID 8800
ChEBI CHEBI:38214
IUPAC Name 3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Punto di fusione 170°C to 176°C
Densità 1.27
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 2097922
Indice di Merck 14,6261
Peso formulazione 198.65
Percent Purity 97%