Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15442866
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Product Code. 15442866
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H56745.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1041583-33-8
Formula molecolare C14H11F4N
Molecular Weight (g/mol) 269.24
Numero MDL MFCD12618204
InChI Key JCWUQELJSDRKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-fluorobenzyl-2-trifluoromethyl aniline, n-4-fluorophenyl methyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 29292080
IUPAC Name N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Quantità 250 mg
Peso formulazione 269.24
Percent Purity 97%