Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15493278
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15493278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56745.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1041583-33-8
Formula molecolare C14H11F4N
Molecular Weight (g/mol) 269.24
Numero MDL MFCD12618204
InChI Key JCWUQELJSDRKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-fluorobenzyl-2-trifluoromethyl aniline, n-4-fluorophenyl methyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 29292080
IUPAC Name N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Quantità 1 g
Peso formulazione 269.24
Percent Purity 97%