Learn More
N-(4-Fluorophenyl)maleamic acid, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11338405
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11338405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10394.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60252-79-1
Formula molecolare C10H8FNO3
Molecular Weight (g/mol) 209.176
Numero MDL MFCD00082643
InChI Key NRDZVHHPNZDWRA-WAYWQWQTSA-N
Sinonimo z-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-fluorophenyl maleamic acid, 2z-3-4-fluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-fluorophenyl maleamidic acid, z-4-4-fluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-fluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-4-fluorophenyl amino-4-oxo-, 2z
PubChem CID 1551046
IUPAC Name (Z)-4-(4-fluoroanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)C=CC(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Fluorophenyl)maleamic acid
Punto di fusione 207°C to 209°C
Quantità 1 g
Beilstein 2842921
Peso formulazione 209.18
Percent Purity 96%