Learn More
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470040
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11470040
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50571.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23779-17-1
Formula molecolare C10H10INO
Molecular Weight (g/mol) 287.1
Numero MDL MFCD01327898
InChI Key OWRJMRAKRDWZHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-iodophenyl cyclopropanecarboxamide, cyclopropanecarboxamide,n-4-iodophenyl, cyclopropyl-n-4-iodophenyl carboxamide, acmc-20akb7, cyclopropanecarboxamide, n-4-iodophenyl, iodophenylcyclopropanecarboxamide, n-4-iodophenyl cyclopropane-1-carboxamide
PubChem CID 695702
IUPAC Name N-(4-iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
SMILES C1CC1C(=O)NC2=CC=C(C=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 287.1