Learn More
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine, tech, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10082172
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10082172
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00889CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 702-24-9
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.209
InChI Key AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 485407
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Densità 1.0080g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4CH2NCH3
Quantità 250 mg
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 97%