Learn More
N-(5-Chloro-2-methylphenyl)maleamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11401367
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11401367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24897.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 208663-08-5
Formula molecolare C11H10ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 239.655
Numero MDL MFCD00135077
InChI Key KFLFGXYJSLVOCF-PLNGDYQASA-N
Sinonimo n-5-chloro-2-methylphenyl maleamic acid, z-4-5-chloro-2-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-5-chloro-2-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-5-chloro-2-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-5-chloro-2-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-5-chloro-2-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 5702437
IUPAC Name (Z)-4-(5-chloro-2-methylanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)NC(=O)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(5-Chloro-2-methylphenyl)maleamic acid
Punto di fusione 118°C to 121°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 239.64
Percent Purity 97%