Learn More
Macherey-Nagel™ N 8 Aluminum Crimp Caps
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Silver |
| Materiale | Aluminum, PTFE |
| Setto | PTFE Virginal/White |
| Quantità | 100 Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.25 mm |