Learn More
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16460507
Marca: Medchem Express HY107854
MedChemExpress N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
CAS 1210-83-9
Colore Light Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H14N2O2
Quantità 50 mg
Sinonimo N-Acetylserotonin Normelatonin O-Demethylmelatonin
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (458.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Peso formulazione 218.25
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.