missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 17720629 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17720629

Marca: Thermo Scientific Acros 226930010

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
CAS 1210-83-9
Sinonimo N-Acetylserotonin
Quantità 1 g
Punto di fusione 119°C to 123°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C12 H14 N2 O2
Forma fisica Powder
Colore White to Light-yellow
Purezza ≥97.5%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato