Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Codice prodotto. 15416789
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15416789
Marca: Thermo Scientific Chemicals J65204.M
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169332-60-9
Formula molecolare C20H30N4O11
Sinonimo Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
Peso formulazione 502.47
Sensibilità Moisture Sensitive
Product Type N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Forma Powder