Learn More
N-Acetyl-D-galactosamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-49996 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Codice prodotto. 10042970
Marca: Thermo Scientific Acros 225855000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14215-68-0
Formula molecolare C8H15NO6
Molecular Weight (g/mol) 221.209
Numero MDL MFCD00065372
InChI Key OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Sinonimo n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC Name N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-D-galactosamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Rotazione specifica +80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
Peso formulazione 221.21
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Fine Crystalline Powder