Learn More
N-Acetyl-D-galactosamine, 98%
Codice prodotto. 11955481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11955481
Marca: Thermo Scientific Acros 434920010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1811-31-0
Formula molecolare C8H15NO6
Molecular Weight (g/mol) 221.21
Numero MDL MFCD00136044
InChI Key OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Sinonimo dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
IUPAC Name N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-D-galactosamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158.0°C to 166.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica 85.3
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 221.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder