missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-sphingosine, 98%

Codice prodotto. 15443289
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15443289

Marca: Thermo Scientific Chemicals J60534.M¬

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells
  • Activates protein phosphatases
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 3102-57-6
Formula molecolare C20H39NO3, C20H39NO3
Sinonimo Acetyl ceramide; C2-Ceramide

Specifica

Quantità 1 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
Saggio 98%
Peso formulazione 341.53g/mol
Punto di fusione 77°C to 78°C
Solubilità Soluble in ethanol, methanol, chloroform or DMSO at approximately 10mg/ml
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder
InChI Key BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O
IUPAC Name N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 341.54
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato