Learn More
N-Acetyl-L-glutamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15234884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15234884 5 g Bottiglia in vetro 5g
15244884 25 g Bottiglia in vetro 25g
15264884 100 g Bottiglia in vetro 100g
3 options
Codice prodotto. 15234884
Marca: Thermo Scientific Acros 451640050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 35305-74-9
Formula molecolare C7H12N2O4
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Numero MDL MFCD00038159
InChI Key KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
PubChem CID 182230
ChEBI CHEBI:21553
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-L-glutamine
Punto di fusione 206°C
Residuo della combustione 0.2% max
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name (2S)-4-carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid
Peso formulazione 188.18
Percent Purity 97%