Learn More
N-Benzyl-2-pyridineethylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11439390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439390 250 mg 250mg
11449390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439390 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50257.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6312-25-0
Formula molecolare C14H16N2
Molecular Weight (g/mol) 212.296
Numero MDL MFCD00089263
InChI Key WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamine
PubChem CID 238354
IUPAC Name N-benzyl-2-pyridin-2-ylethanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-2-pyridineethylamine
Quantità 250 mg
Numero UN UN2735
Peso formulazione 212.3