Learn More
N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10192974
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10192974
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07912DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 325486-37-1
Formula molecolare C19H31NO2Si
Molecular Weight (g/mol) 333.55
Numero MDL MFCD09065031
InChI Key WOYQEVXRQBRUAL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl piperidin-4-one, n-benzy 3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-piperidin-4-one, n-benzyl-3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethyl silyl oxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 4-piperidinone,3-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-yl methoxy tert-butyldimethylsilane
PubChem CID 22495722
IUPAC Name 1-benzyl-3-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]piperidin-4-one
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 333.54
Percent Purity 95%